Documentos clave
SAB1410431
Sigma-Aldrich
Anti-NNT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC126502, MGC126503
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 22.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NNT(23530)
Descripción general
This gene encodes an integral protein of the inner mitochondrial membrane. The enzyme couples hydride transfer between NAD(H) and NADP(+) to proton translocation across the inner mitochondrial membrane. Under most physiological conditions, the enzyme uses energy from the mitochondrial proton gradient to produce high concentrations of NADPH. The resulting NADPH is used for biosynthesis and in free radical detoxification. Two alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
NNT (AAH32370.1, 1 a.a. ~ 207 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNRSLANVILGGYGTTSTAGGKPMEISGTHTEINLDNAIDMIREANSIIITPGYGLCAAKAQYPIADLVKMLTEQGKKVRFGIHPVAGRMPGQLNVLLAEAGVPYDIVLEMDEINHDFPDTDLVLVIGANDTVNSAAQEDPNSIIAGMPVLEVWKSKQVIVMKRSLGVGYAAVDNPIFYKPNTAMLLGDAKKTCDALQAKVRESYQK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)