803103
25-Hydroxyvitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 solution
100 μg/mL in ethanol, 99 atom % 13C, 95%
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
concentración
100 μg/mL in ethanol
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
aplicaciones
detection
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[13CH3][13C](O)([13CH3])[13CH2][13CH2]C[C@@H](C)C1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24?,25?,27-/m1/s1/i3+1,4+1,6+1,16+1,26+1
Clave InChI
JWUBBDSIWDLEOM-UZYJFTCKSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
25-Hydroxyvitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 is an isotope of vitamin D3 wherein C-23, C-24, C-25, C-26, C-27 carbons are replaced by 13C6 isotope.
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?