Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1410301
Sigma-Aldrich
Anti-DLAT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DLTA, PDC-E2, PDCE2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 69 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DLAT(1737)
Descripción general
The DLAT gene encodes dihydrolipoamide acetyltransferase (EC 2.3.1.12), the E2 subunit of the mammalian pyruvate dehydrogenase complex (PDC; EC 1.2.4.1) of the inner mitochondrial membrane. Patients with primary biliary cirrhosis (PBC; MIM 109720) show autoantibodies to DLAT.[supplied by OMIM
Inmunógeno
DLAT (NP_001922.2, 1 a.a. ~ 647 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWRVCARRAQNVAPWAGLEARWTALQEVPGTPRVTSRSGPAPARRNSVTTGYGGVRALCGWTPSSGATPRNRLLLQLLGSPGRRYYSLPPHQKVPLPSLSPTMQAGTIARWEKKEGDKINEGDLIAEVETDKATVGFESLEECYMAKILVAEGTRDVPIGAIICITVGKPEDIEAFKNYTLDSSAAPTPQAAPAPTPAATASPPTPSAQAPGSSYPPHMQVLLPALSPTMTMGTVQRWEKKVGEKLSEGDLLAEIETDKATIGFEVQEEGYLAKILVPEGTRDVPLGTPLCIIVEKEADISAFADYRPTEVTDLKPQVPPPTPPPVAAVPPTPQPLAPTPSAPCPATPAGPKGRVFVSPLAKKLAVEKGIDLTQVKGTGPDGRITKKDIDSFVPSKVAPAPAAVVPPTGPGMAPVPTGVFTDIPISNIRRVIAQRLMQSKQTIPHYYLSIDVNMGEVLLVRKELNKILEGRSKISVNDFIIKASALACLKVPEANSSWMDTVIRQNHVVDVSVAVSTPAGLITPIVFNAHIKGVETIANDVVSLATKAREGKLQPHEFQGGTFTISNLGMFGIKNFSAIINPPQACILAIGASEDKLVPADNEKGFDVASMMSVTLSCDHRVVDGAVGAQWLAEFRKYLEKPITMLL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)