Saltar a
MABE340
Anticuerpo anti-MDM2, clon IF2
clone IF2, from mouse
Sinónimos:
E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, Double minute 2 protein, Hdm2, Oncoprotein Mdm2, p53-binding protein Mdm2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
IF2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
IF2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM2(4193)
General description
La MDM2 es una E3 ubiquitina ligasa que se estudia fundamentalmente por su papel en la regulación del supresor tumoral p53. La MDM2 antagoniza la actividad transcripcional del p53 de dos formas principales. El extremo N-terminal de la MDM2 interacciona y deshabilita el dominio de transactivación del p53. Además, la región E3 ligasa C-terminal de la MDM2 puede fijar la monoubiquitina al p53 lo que implica el transporte del p53 del núcleo al citoplasma, evitando así la interacción del p53 con las secuencias específicas del ADN. Además, la MDM2 también puede fijar cadenas de poliubiquitina al p53, lo que provoca la degradación del p53 por el proteosoma. La MDM2 puede producir estos efectos en cooperación con la proteína Mdmx. En general, la MDM2 inhibe la capacidad del p53 para inducir la parada del ciclo celular, o apoptosis, y puede contribuir a la oncogénesis.
~85 kDa y ~60 kDa observadas. Uniprot describe muchas isoformas entre 12 y 56 kDa, que pueden estar muy fosforiladas y ubiquitinadas.
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde al MDM2 humano.
Application
Análisis de inmunotransferencia Western: Un lote representativo detectó la MDM2 en lisado celular Raji, HepG2 y Molt-4.
Análisis mediante inmunohistoquímica: Una dilución 1:50 de un lote representativo detectó la MDM2 en tejido de cáncer de próstata humano.
Categoría investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-MDM2, clon IF2 es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección de la MDM2, también conocida como E3 ubiquitina-proteína ligasa, Mdm2 o Hdm2 y se ha validado en WB e IHC.
Subcategoría investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150mM con azida sódica al 0,05%.
Presentación: Purificado
Proteína G purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año entre 2 y 8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado celular A431
Evaluada mediante inmunotransferencia Western el lisado celular A431.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la MDM2 en 10 µg del lisado celular A431.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica de lote, consúltese el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación enhumanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MABE281MABE331OP46
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
IF2, monoclonal
clone
2A10, monoclonal
clone
4B2C1.11, monoclonal
clone
IF2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c