SAB1409858
Monoclonal Anti-AXIN2 antibody produced in mouse
clone 3B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AXIL, DKFZp781B0869, MGC10366, MGC126582
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.74 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AXIN2(8313)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
EEGDRSQDVWQWMLESERQSKPKPHSAQSTKKAYPLESARSSPGERASRHHLWGGNSGHPRTTPRAHLFTQDPAMPPLTPPNTLAQLEEACRRLAEVSKP
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)