Documentos clave
34760BC
Millipore
Assurance® GDS E. coli O157:H7 Positive Control
For use with Assurance® GDS E. coli O157:H7 Tq
Sinónimos:
Positive Control for PCR
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 164,00
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 164,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116135
NACRES:
NA.85
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Nombre del producto
GDS Positive Control for E. coli O157:H7, BioControl, For use with GDS E. coli O157:H7
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
envase
vial of 5 mL (sufficient for 166 tests)
fabricante / nombre comercial
BioControl Systems 34760-250
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
técnicas
PCR: suitable
aplicaciones
food and beverages
pathogen testing
compatibilidad
for use with BioControl GDS
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Escherichia coli (O157:H7)
Categorías relacionadas
Descripción general
GDS Positive Control for E. coli O157:H7 is used with the GDS E. coli O157:H7 Tq assay, which is an automated nucleic acid amplification system for the detection of pathogenic E. coli O157:H7 in foods, ingredients, and environmental samples.
Aplicación
GDS Positive Control for E. coli O157:H7 is used for confirmation of E.coli O157:H7 detection in Assurance® GDS assays.
Componentes
One vial, 5 mL, sufficient for 166 tests
Método de análisis
PCR
Información legal
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)