Documentos clave
SAB1409429
Sigma-Aldrich
Anti-PDHA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PDHA, PDHCE1A, PHE1A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 93.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDHA1(5160)
Descripción general
The pyruvate dehydrogenase complex is a nuclear-encoded mitochondrial matrix multienzyme complex that provides the primary link between glycolysis and the tricarboxylic acid (TCA) cycle by catalyzing the irreversible conversion of pyruvate into acetyl-CoA. The PDH complex is composed of multiple copies of 3 enzymes: E1 (PDHA1); dihydrolipoyl transacetylase (DLAT; MIM 608770) (E2; EC 2.3.1.12); and dihydrolipoyl dehydrogenase (DLD; MIM 238331) (E3; EC 1.8.1.4). The E1 enzyme is a heterotetramer of 2 alpha and 2 beta subunits. The E1-alpha subunit contains the E1 active site and plays a key role in the function of the PDH complex (Brown et al., 1994 [PubMed 7853374]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
PDHA1 (NP_000275.1, 1 a.a. ~ 390 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRKMLAAVSRVLSGASQKPASRVLVASRNFANDATFEIKKCDLHRLEEGPPVTTVLTREDGLKYYRMMQTVRRMELKADQLYKQKIIRGFCHLCDGQEACCVGLEAGINPTDHLITAYRAHGFTFTRGLSVREILAELTGRKGGCAKGKGGSMHMYAKNFYGGNGIVGAQVPLGAGIALACKYNGKDEVCLTLYGDGAANQGQIFEAYNMAALWKLPCIFICENNRYGMGTSVERAAASTDYYKRGDFIPGLRVDGMDILCVREATRFAAAYCRSGKGPILMELQTYRYHGHSMSDPGVSYRTREEIQEVRSKSDPIMLLKDRMVNSNLASVEELKEIDVEVRKEIEDAAQFATADPEPPLEELGYHIYSSDPPFEVRGANQWIKFKSVS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)