Documentos clave
SAB1409086
Sigma-Aldrich
Anti-MOXD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp564G202, MOX, PRO5780, dJ248E1.1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 69.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MOXD1(26002)
Inmunógeno
MOXD1 (AAH18756.1, 1 a.a. ~ 613 a.a) full-length human protein.
Sequence
MCCWPLLLLWGLLPGTAAGGSGRTYPHRTLLDSEGKYWLGWSQRGSQIAFRLQVRTAGYVGFGFSPTGAMASADIVVGGVAHGRPYLQDYFTNANRELKKDAQQDYHLEYAMENSTHTIIEFTRELHTCDINDKSITDSTVRVIWAYHHEDAGEAGPKYHDSNRGTKSLRLLNPEKTSVLSTALPYFDLVNQDVPIPNKDTTYWCQMFKIPVFQEKHHVIKVEPVIQRGHESLVHHILLYQCSNNFNDSVLESGHECYHPNMPDAFLTCETVIFAWAIGGEGFSYPPHVGLSLGTPLDPHYVLLEVHYDNPTYEEGLIDNSGLRLFYTMDIRKYDAGVIEAGLWVSLFHTIPPGMPEFQSEGHCTLECLEEALEAEKPSGIHVFAVLLHAHLAGRGIRLRHFRKGKEMKLLAYDDDFDFNFQEFQYLKEEQTILPGDNLITECRYNTKDRAEMTWGGLSTRSEMCLSYLLYYPRINLTRCASIPDIMEQLQFIGVKEIYRPVTTWPFIIKSPKQYKNLSFMDAMNKFKWTKKEGLSFNELVLSLPVNVRCSKTDNAEWSIQGMTALPPDIERPYKAEPLVCGTSSSSSLHRDFSINLLVCLLLLSCTLSTKSL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shiva Marthandan et al.
BioMed research international, 2015, 731938-731938 (2015-09-05)
Replicative senescence is of fundamental importance for the process of cellular aging, since it is a property of most of our somatic cells. Here, we elucidated this process by comparing gene expression changes, measured by RNA-seq, in fibroblasts originating from