Documentos clave
SYNF352440M
Synthware fritted filter tube with glass stopcocks
joint: ST/NS 24/40, disc O.D. 36 mm, porosity: medium
Sinónimos:
Synthware F352440M, Filter tubes with fritted disc
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 308,00
US$ 308,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 308,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 308,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F352440M
disco D.E.
36 mm
Descripción general
With two 2 mm glass stopcocks having constant pressure retention devices.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)