Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1408673
Sigma-Aldrich
Anti-AFF4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AF5Q31, MCEF, MGC75036
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~40.2 kDa
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AFF4(27125)
Inmunógeno
AFF4 (AAH25700.1, 1 a.a. ~ 365 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNREDRNVLRMKERERRNQEIQQGEDAFPPSSPLFAEPYKVTSKEDKLSSRIQSMLGNYDEMKDFIGDRSIPKLVAIPKPTVPPSADEKSNPNFFEQRHGGSHQSSKWTPVGPAPSTSQSQKRSSGLQSGHSSQRTSAGSSSGTNSSGQRHDRESYNNSGSSSRKKGQHGSEHSKSRSSSPGKPQAVSSLNSSHSRSHGNDHHSKEHQRSKSPRDPDANWDSPSRVPFSSGQHSTQSFPPSLMSKSNSMLQKPTAYVRPMDGQESMEPKLSSEHYSSQSHGNSMTELKPSSKAHLTKLKIPSQPLDASASGDVSCVDEILKEMTHSWPPPLTAIHTPCKTEPSKFPFPTKESQQSNFGTGEQRLK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)