BAH445810000
Microscope Slide Tray
slot size 1 × 3 in., positions, 20, polystyrene, pack of 6 trays
Seleccione un Tamaño
US$ 119,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 119,00
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
Características
positions 20
envase
pack of 6 trays
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H44581-0000
tamaño de la ranura
1 × 3 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Dimensions: 17 x 34cm (7 1/2" x 13 1/2"). 6 per box
Convenient microscope slide storage trays
- Store 20 slides horizontally
- Stores standard 25 x 75 mm (1" x 3") slides
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)