Documentos clave
SAB1406867
Sigma-Aldrich
Anti-PDE4DIP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CMYA2, DKFZp781J054, MGC75440, MMGL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~21.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDE4DIP(9659)
Inmunógeno
PDE4DIP (AAH26270.1, 1 a.a. ~ 177 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFLCQGFRKYLPEHLNDLKKENFSLKLRIYFLEERMQQKYEASREDIYRRNTELKVEVESLKRELQDKKQHLDKTWADVENLNSQNEAELRRQFEERQQETEHVYELLENKMQLLQEESRLAKNEAARMAALVEAEKECNLELSEKLKGVTKNWEDVPGDQVKPDQYTEALAQRDKI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)