Documentos clave
Z722561
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-10 basic disperser, 10 mm, 1/cs
Sinónimos:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 3.050,00
US$ 3.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 3.050,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.22
US$ 3.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
stainless steel
Características
stainless steel rotor/stator
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 3370100
Diámetro
10 mm
Descripción general
IKA® S 10 N - 10 G Dispersing tool for use with the T 10 basic ULTRA-TURRAX® dispersing instrument.
Características y beneficios
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)