Documentos clave
S2771
Scalpel blades
No. 11
Sinónimos:
Surgical Scalpel Blades
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 521,00
US$ 521,00
Fecha estimada de envío30 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 521,00
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.35
US$ 521,00
Fecha estimada de envío30 de marzo de 2025
material
steel (carbon)
sterility
non-sterile
Application
Scalpel blades have been used:
  • for the generation of organoids
  • to perform rodent nucleus accumbens (NAc) manual microdissection
  • to trim embryonic brain sample
Packaging
individually wrapped.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)