Documentos clave
SAB1405143
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARMC4, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5F1, ascites fluid
Sinónimos:
DKFZp434P1735, FLJ10376, FLJ10817, FLJ32798, RP11-691I13.1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5F1, monoclonal
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARMC4(55130)
Inmunógeno
ARMC4 (NP_060546, 945 a.a. ~ 1044 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AISRCCMWGRNRVAFGEHKAVAPLVRYLKSNDTNVHRATAQALYQLSEDADNCITMHENGAVKLLLDMVGSPDQDLQEAAAGCISNIRRLALATEKARYT
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)