SAB1404153
Monoclonal Anti-NTS, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
NMN-125, NN, NT, NT/N, NTS1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NTS(4922)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
PAEETGEVHEEELVARRKLPTALDGFSLEAMLTIYQLHKICHSRAFQHWELIQEDILDTGNDKNGKEEVIKRKIPYILKRQLYENKPRRPYILKRDSYYY
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)