Saltar al contenido
HS23401
1-Place Compartment Dispensing Bin
clear (bin)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
acrylic , clear (bin)
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23401
L × W × H
184 mm × 194 mm × 232 mm
General description
The Workstation Dispensing Bin′s crystal-clear bins let you see your small items inventory.
Features and Benefits
  • One Compartment
  • See inventory levels of pipette tips, tubes, fittings, finger cots, and other bulk small items at a glance
  • Flip-top covers on generous openings make filling and dispensing easy and keep products dust-free
  • Includes non-skid rubber feet
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)