S6797
Monoclonal Anti-S100A2 antibody produced in mouse
clone SH-L1, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-S100L
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SH-L1, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
lizard, goat, rat, bovine, human, feline, frog, canine, pig
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native preparations
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured Madin-Darby bovine kidney (MDBK) cells
western blot: 1:1,000
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... S100A2(6273)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)