S6507
Daminozide
Sinónimos:
Succinic acid mono(2,2-dimethylhydrazide)
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCH2CH2CONHN(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
1863230
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
Productos recomendados
mp
162-164 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)NC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
Clave InChI
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?