15879
Octaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Sinónimos:
PED-diol (n=8)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (oligomer purity)
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
cadena SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H34O9/c17-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-15-25-16-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-18/h17-18H,1-16H2
Clave InChI
GLZWNFNQMJAZGY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?