S3944
SEW2871
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
5-[4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thienyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- 1,2,4-oxadiazole
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white
mp
94.5-95.3 °C
solubilidad
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)-c2noc(n2)-c3cc(-c4ccccc4)c(s3)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H10F6N2OS/c21-19(22,23)13-8-4-7-12(9-13)17-27-18(29-28-17)15-10-14(11-5-2-1-3-6-11)16(30-15)20(24,25)26/h1-10H
Clave InChI
OYMNPJXKQVTQTR-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... S1PR1(1901) , S1PR2(9294) , S1PR3(1903) , S1PR4(8698) , S1PR5(53637)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Envase
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)