Saltar a
C1997
CYM-5442
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(4-(5-(3,4-diethoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl amino) ethanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 525,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.080,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H27N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
409.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
US$ 525,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc(cc1OCC)-c2nc(no2)-c3cccc4C(CCc34)NCCO
InChI
1S/C23H27N3O4/c1-3-28-20-11-8-15(14-21(20)29-4-2)23-25-22(26-30-23)18-7-5-6-17-16(18)9-10-19(17)24-12-13-27/h5-8,11,14,19,24,27H,3-4,9-10,12-13H2,1-2H3
InChI key
NUIKTBLZSPQGCP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CYM-5442 is a highly-selective S1P1 (Spingosine 1-Phosphate Receptor 1) agonist that activates S1P1-dependent pathways in vitro and to levels of full efficacy in vivo through a hydrophobic pocket, separable from the orthosteric site of S1P binding that is headgroup dependent. This is a different site from those involved in the activities of other agonists such as FTY720 and SEW2871.
CYM-5442 is a highly-selective S1P1 (Spingosine 1-Phosphate Receptor 1) agonist that activates S1P1-dependent pathways in vitro and to levels of full efficacy in vivo.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2384SML0501SML2809
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)