Y0002055
Fingolimod hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
FTY720, 2-Amino-2-[2-(4-octyl-phenyl)-ethyl]-propane-1,3-diol hydrochloride, Fingolimod hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
familia API
fingolimod
Formulario
powder
envase
pkg of 110 mg
fabricante / nombre comercial
EDQM
condiciones de almacenamiento
protect from light
solubilidad
water: 100-1000 g/L
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CCc1ccc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
Clave InChI
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2
Órganos de actuación
Immune system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)