Merck
S3007
Sigma-Aldrich
Salicilato de sodio
ReagentPlus®, ≥99.5% (titration)
Sinónimos:
2-Hidroxibenzoato de sodio, Ácido 2-hidroxibenzoico sodium salt, Ácido salicílico sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4COONa
Número de CAS:
Peso molecular:
160.10
Beilstein/REAXYS Number:
3732792
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline
color
white
useful pH range
6.85 (26.3 °C)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
SMILES string
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
General description
El salicilato de sodio es el principio activo de la aspirina, normalmente utilizada como antipirético, antiinflamatorio y analgésico. El salicilato de sodio cuando se toma en grandes cantidades produce pérdida auditiva y tinnitus transitorios. El tratamiento prolongado con salicilato de sodio reduce permanentemente la salida de la cóclea, la amplitud del potencial de acción compuesto in vivo y la degeneración neuronal in vitro. El tratamiento con salicilato de sodio en la amígdala lateral altera la tonografía y la excitabilidad, produciendo hiperactividad en la corteza auditiva. El salicilato de sodio deteriora la expresión de la variante celular del virus del osteosarcoma murino Finkel−Biskis−Jinkins (c-fos) y las proteínas δ-FosB en la región del hipocampo y afecta a la memoria espacial y el aprendizaje. El salicilato de sodio afecta a la neurogénesis en la región de la circunvolución dentada del cerebro.
Application
El salicilato de sodio se ha utilizado:
  • para inducir tinnitus y comportamiento semejante a la hiperacusia en ratas, y se ha infundido directamente en la amígdala para medir el potencial de campo local.
  • para inducir y confirmar el tinnitus mediante comportamiento de inhibición prepulso (PPI) y su inhibición en el aprendizaje y la memoria mediante la prueba del laberinto acuático de Morris y estudios de expresión génica subsecuentes en ratas.
  • para intensificar la inhibición GABAérgica del ácido gamma-aminobutírico e intensificar la respuesta auditiva en la corteza dorsal del colículo inferior (ICd) medida mediante técnica microiontoforética.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Effect of Long-Term Sodium Salicylate Administration on Learning, Memory, and Neurogenesis in the Rat Hippocampus
Niu H, et al.
BioMed Research International, 2018, 63-76 (2018)
Carmen S Padilla et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 977-977 (2020-10-06)
Sugarcane and energy cane (Saccharum spp. hybrids) are ideal for plant-based production of recombinant proteins because their high resource-use efficiency, rapid growth and efficient photosynthesis enable extensive biomass production and protein accumulation at a cost-effective scale. Here, we aimed to
Local application of sodium salicylate enhances auditory responses in the rat?s dorsal cortex of the inferior colliculus
Patel, Chirag R and Zhang, Huiming
Frontiers in Neurology, 5, 235-235 (2014)
Raul Zavaliev et al.
Cell, 182(5), 1093-1108 (2020-08-19)
In plants, pathogen effector-triggered immunity (ETI) often leads to programmed cell death, which is restricted by NPR1, an activator of systemic acquired resistance. However, the biochemical activities of NPR1 enabling it to promote defense and restrict cell death remain unclear.
Kui Wang et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(20), 6402-6412 (2009-10-16)
Viologens are showing an increasing number of scientific and technical applications in addition to their use as herbicides. However, their high toxicity poses considerable risks to human health, society, and the environment. In this context, we propose a new therapeutic