Merck
S1141
Sigma-Aldrich
Spermine tetrahydrochloride
BioReagent, for molecular biology
Sinónimos:
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine tetrahydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 111,00
5 G
US$ 380,00
10 G
US$ 560,00
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 111,00
5 G
US$ 380,00
10 G
US$ 560,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H26N4 · 4HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
348.18
Beilstein:
3911771
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.52
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Línea del producto
BioReagent
Formulario
solid
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
actividad extraña
DNase, RNase, protease, NICKase, none detected
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
Clave InChI
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Spermine is a polyamine involved in cellular metabolism and DNA stabilization. In molecular biology it can be used in buffers for purification of DNA.
Aplicación
Used to precipitate DNA from low salt aqueous buffers.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mixed NMDA agonist/antagonist at the polyamine site. Neuroprotective effects have been observed at high concentrations (1 mM), while neurotoxicity is observed at lower concentrations. It enhances agonist effectiveness at the strychnine-insensitive glycine site. Plays a role in cellular proliferation and differentiation; inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
Mixed NMDA agonist/antagonist at the polyamine site. Plays a role in cellular proliferation and differentiation; inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
Mixed NMDA agonist/antagonist at the polyamine site. Role in cellular proliferation and differentiation; inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
L L Vindeløv et al.
Cancer research, 40(11), 4295-4300 (1980-11-01)
Flow-cytometric DNA analysis yields information on ploidy and proliferative characteristics of a cell population. The analysis was implemented on small-cell anaplastic carcinoma of the lung using a rapid detergent technique for the preparation of fine-needle aspirates for DNA determination and
D M Hougaard et al.
The Biochemical journal, 238(1), 43-47 (1986-08-15)
Two recently developed fluorescence cytochemical methods, specific for spermidine and spermine, were used to localize polyamines in the endocrine pancreas. The polyamines were restricted to the insulin-producing beta-cells and were mainly associated with the secretory granules. Chemical polyamine determinations carried
Binh V Vu et al.
PloS one, 7(12), e51863-e51863 (2013-01-04)
While most nucleic acids are intracellular, trace amounts of deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA), including micro RNAs, can also be found in peripheral blood. Many studies have suggested the potential utility of these circulating nucleic acids in prenatal
Davis, L., et al.
Basic Methods in Molecular Biology, 120-120 (1986)
Aracely A Lutes et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(24), 9910-9915 (2011-05-06)
Speciation in animals commonly involves an extrinsic barrier to genetic exchange followed by the accumulation of sufficient genetic variation to impede subsequent productive interbreeding. All-female species of whiptail lizards, which originated by interspecific hybridization between sexual progenitors, are an exception
Protocolos
This product is suitable for DNA precipitation from low salt aqueous buffers. It has been tested for the absence of proteases and nucleases.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf