Documentos clave
RAB0931
Sigma-Aldrich
Rhesus Macaque IL6 / Interleukin-6 ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
reactividad de especies
rhesus monkey
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/mL
standard curve range: 40.96-10000 pg/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rhesus macaque ... IL6(705819)
Descripción general
The IL6 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of IL-6 in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum. The IL6 (interleukin-6) gene is mapped to human chromosome 7p15.3.[1] IL6 (interleukin-6) induces B-cell differentiation and is a primary regulator of inflammation. IL6 regulates tumor proliferation and inhibits apoptosis.[2] It contributes to the disease progression of coronary artery disease.[3]
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The human obesity gene map: the 2003 update.
Snyder E E, et al.
Obesity Research, 12(3), 369-439 (2004)
The-174 G> C interleukin-6 gene polymorphism is associated with angiographic progression of coronary artery disease over a 4-year period.
Toutouzas K, et al.
Hellenic Journal of Cardiology : HJC = Hell?nik? Kardiologik? epithe?r?s?, 58(1), 80-86 (2017)
Association Between the IL-6 rs1800795 Polymorphism and the Risk of Cervical Cancer: A Meta-Analysis of 1210 Cases and 1525 Controls.
Liu H, et al.
Technology in Cancer Research & Treatment, 16(5), 662-667 (2017)