RAB0610
Human APOB / Apolipoprotein B-100 ELISA Kit
Sinónimos:
Apo B-100, Apolipoprotein B-100
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.5 ng/mL
standard curve range: 2.458-600 ng/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... APOB(338)
Descripción general
The APOB (apolipoprotein B) gene is mapped to human chromosome 2p24.1.[1] Apob protein is an amphipathic protein that exists as α- helices and β-sheets. Apob is present in the major lipoproteins : chylomicrons, low density lipoproteins and very low density lipoprotein.[2]
Aplicación
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?