RAB0039
Cholecystokinin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinónimos:
CCK
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CCK(885)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)