Saltar a
C2901
Cholecystokinin (CCK) Fragment 26-33 Amide, Non-sulfated
≥95% (HPLC), powder
Sinónimos:
CCK-8, non-sulfated
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 246,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C49H62N10O13S2
Número CAS:
Peso molecular:
1063.21
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
US$ 246,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C49H62N10O13S2/c1-73-18-16-34(55-47(70)37(21-28-12-14-30(60)15-13-28)58-44(67)32(50)23-41(62)63)45(68)53-26-40(61)54-38(22-29-25-52-33-11-7-6-10-31(29)33)48(71)56-35(17-19-74-2)46(69)59-39(24-42(64)65)49(72)57-36(43(51)66)20-27-8-4-3-5-9-27/h3-15,25,32,34-39,52,60H,16-24,26,50H2,1-2H3,(H2,51,66)(H,53,68)(H,54,61)(H,55,70)(H,56,71)(H,57,72)(H,58,67)(H,59,69)(H,62,63)(H,64,65)
InChI key
OIXQINQYMGNCII-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CCK(885)
Application
Cholecystokinin (CCK) Fragment 26-33 Amide, Non-sulfated has been used in the specificity testing against gastrin and pepsinogen I proteins.
Biochem/physiol Actions
Biologically inactive form of CCK-8; CCKB/gastrin receptor agonist that has no activity at the CCKA receptor.
Cholecystokinin (CCK) is a 115 amino acid preprohormone and a neurotransmitter. It exists in many isoforms. The octapeptide of CCK (CCK-8S) is the most abundant form. CCK is mapped to human chromosome 3p22.1. CCK interacts with receptors of the gastrointestinal tract and nervous system. Polymorphisms in the CCK is implicated in hallucinations in patients with Parkinson′s disease. CCK plays a key role in the activation of the calcineurin-regulated nuclear factor of activated T-cells (NFATs).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C2175T6515B5386
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CCK(885)
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckar(24889), Cckbr(25706)
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckbr(25706)
Gene Information
-
UniProt accession no.
P06307
UniProt accession no.
P06307, P30551, P30553
UniProt accession no.
P06307, P30553
UniProt accession no.
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)