Merck
R9032
Sigma-Aldrich
R-715 TFA salt
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Ac-Lys-[D-betaNal7,lle8]desArg9-bradykinin
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 257,00
US$ 257,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 257,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C57H81N13O12 · xC2HF3O2
Peso molecular:
1140.33 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 257,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
H2O: >1 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H]5CCCN5C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C57H81N13O12.C2HF3O2/c1-4-34(2)48(56(81)82)68-51(76)43(31-37-23-24-38-17-8-9-18-39(38)29-37)66-52(77)44(33-71)67-50(75)42(30-36-15-6-5-7-16-36)64-47(73)32-62-53(78)45-21-13-27-69(45)55(80)46-22-14-28-70(46)54(79)41(20-12-26-61-57(59)60)65-49(74)40(63-35(3)72)19-10-11-25-58;3-2(4,5)1(6)7/h5-9,15-18,23-24,29,34,40-46,48,71H,4,10-14,19-22,25-28,30-33,58H2,1-3H3,(H,62,78)(H,63,72)(H,64,73)(H,65,74)(H,66,77)(H,67,75)(H,68,76)(H,81,82)(H4,59,60,61);(H,6,7)/t34-,40-,41-,42-,43+,44-,45-,46-,48-;/m0./s1
Clave InChI
ZFUJDXXJCMFOSK-WBUMRSSGSA-N
Amino Acid Sequence
Ac-Lys-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Ile
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Novel, selective, metabolically stable B1 bradykinin receptor antagonist.
Características y beneficios
This compound is featured on the Bradykinin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)