R8656
Anti-Peroxiredoxin 2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-NKEFB, Anti-Natural killer-enhancing factor B, Anti-PRDX2, Anti-TDPX1, Anti-Thiol-specific antioxidant 1, Anti-Thioredon peroxidase 1, Anti-Torin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~22 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2.0-5.0 μg using lysate of mouse 3T3 cells
western blot: 0.5-1.0 using whole extract of human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRDX2(7001)
mouse ... Prdx2(21672)
rat ... PRDX2(29338)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?