Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
MAB374
Sigma-Aldrich
Anti-GAPDH Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 6C5
Sinónimos:
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, aging-associated gene 9 protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, G3PDH, GAPD, OK/SW-cl.12, MGC88685, G3PD, EC 1.2.1.12
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nombre del producto
Anticuerpo anti-gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, clon 6C5, clone 6C5, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6C5, monoclonal
species reactivity
human, feline, pig, mouse, rabbit, fish, canine, rat
should not react with
E. coli
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
General description
La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) es una enzima glucolítica ubicua presente a concentraciones razonablemente elevadas en casi todos los tejidos. Como enzima constitutiva, cataliza la síntesis del 1,3-bifosfoglicerato, un intermediario «de alta energía» que se utiliza en la síntesis del ATP. Además de su acción citoplásmica en el metabolismo, también interviene en las etapas iniciales de la apoptosis o la respuesta al estrés oxidativo, donde la GAPDH es translocada al núcleo. Dichas acciones quizá reflejen el papel de la GAPDH en la reparación del ADN o como transportador nuclear para las moléculas apoptóticas. También se ha observado que la GAPDH se une de manera específica a las proteínas implicadas en la patogenia de una variedad de enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la proteína precursora beta-amiloide y la proteína huntingtin, donde la reducción de la función de la GAPDH está asociada con los fibroblastos en la enfermedad de Alzheimer y de Huntington. La GAPDH se ha identificado también como un posible objetivo de la toxicidad celular mediada por el óxido nítrico (NO). La enzima completa y funcional es un tetrámero en el que cada una de las cuatro subunidades idénticas ocupan el vértice de un tetraedro. Los dominios de unión también incluyen uno que interacciona principalmente con el NAD+ y otro que interacciona con el gliceraldehído 3-fosfato (GAP).
Specificity
Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) de músculo esquelético. El anticuerpo también reconoce la GAPDH cardiaca. La enzima GAPDH se detecta en muchas líneas de células no musculares, entre otras: las células HeLa, HCT-116, U937 y THP-1
Musculo esquelético humano, porcino, canino, de ratón, de rata, de conejo, de gato y de pez. Se ha comunicado que este anticuerpo no reacciona con la GAPDH de E.coli.
Immunogen
Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa de músculo de conejo.
Application
Categoría investigación
Metabolismo
ELISA:
Se utilizó una dilución 1:1.000.000 de un lote anterior para la purificación de la GAPDH mediante inmunoafinidad.
Inmunohistoquímica:
En inmunohistoquímica se utilizó una dilución de 1:100 a 1:300 de un lote anterior en PBS-BSA 10 mg/ml. PFA al 4%, con PBS-Triton X-100 al 0,02%; 3 min temperatura ambiente (Griffoni, 2001).
Inmunoelectrotransferencia (Western blot):
de 1:100 a 1:300. Reconoce una banda de 36 kDa del monómero reducido. La GAPDH no reducida corre como un tetrámero de 146 kDa.
Purificación mediante inmunoafinidad de la GAPDH.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El anticuerpo anti-gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, clon 6C5, es un anticuerpo monoclonal bien conocido y ampliamente caracterizado. Este AcM purificado detecta la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) y se ha publicado, y validado, su uso en ELISA, IP, IC, IF, IH y WB.
Subcategoría investigación
Enzimas y bioquímica
Quality
Evaluado sistemáticamente mediante inmunotransferencia Western en lisados A431.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot):
una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó la GLICERALDEHÍDO-3-PDH en 10 μg de lisados A431.
Target description
38 kDa
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada en PBS, a pH 7,4 con acida sódica al 0,1%.
Presentación: Purificado
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener entre 2 y 8ºC en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Se expresa en todas las células
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Kristina Leuner et al.
PloS one, 6(2), e14716-e14716 (2011-03-03)
Psoriasis is a characteristic inflammatory and scaly skin condition with typical histopathological features including increased proliferation and hampered differentiation of keratinocytes. The activation of innate and adaptive inflammatory cellular immune responses is considered to be the main trigger factor of
Manoj B Menon et al.
PloS one, 6(8), e23054-e23054 (2011-08-20)
SB202190, a widely used inhibitor of p38 MAPKα and β, was recently described to induce autophagic vacuoles and cell death in colon and ovarian cancer cells lines and, therefore, this effect was supposed to be specific for transformed cells and
An integrated systems analysis implicates EGR1 downregulation in simian immunodeficiency virus encephalitis-induced neural dysfunction.
Gersten, M; Alirezaei, M; Marcondes, MC; Flynn, C; Ravasi, T; Ideker, T; Fox, HS
The Journal of Neuroscience null
Anti-VEGF antibody treatment accelerates polycystic kidney disease.
Raina, S; Honer, M; Kramer, SD; Liu, Y; Wang, X; Segerer, S; Wuthrich, RP; Serra, AL
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Studying protein degradation pathways in vivo using a cranial window-based approach.
Unni, VK; Ebrahimi-Fakhari, D; Vanderburg, CR; McLean, PJ; Hyman, BT
Methods null
Artículos
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.