Merck
C3144
Sigma-Aldrich
Coenzima A sodium salt hydrate
cofactor for acyl transfer
Sinónimos:
CoA Na2
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 95,70
25 MG
US$ 170,00
100 MG
US$ 513,00
500 MG
US$ 2.050,00
1 G
US$ 3.380,00
US$ 95,70
Fecha estimada de envío03 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 95,70
25 MG
US$ 170,00
100 MG
US$ 513,00
500 MG
US$ 2.050,00
1 G
US$ 3.380,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H36N7O16P3S · xNa+ · yH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
767.53 (anhydrous free acid basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
US$ 95,70
Fecha estimada de envío03 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
description
cofactor for acyl transfer
Quality Level
assay
≥85% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI key
SYTRWOCXZXQBPW-CLVRNSBASA-M
General description
La coenzima A (CoA) es un cofactor esencial en los sistemas vivos y se sintetiza a partir del ácido pantoténico (vitamina B5).[1] La concentración de CoA en las mitocondrias y los peroxisomas corresponden a 2-5 mM y 0,7 mM, respectivamente. La CoA citosólica oscila entre 0,05 mM y 0,14 mM[1]
Application
La coenzima A es adecuada para su uso en:
  • la biosíntesis gilcerolípidos en tejido adiposo porcino[2]
  • un análisis para medir el nivel de alfa-metilacil-coA racemasa (AMACR) en muestras de sangre humana utilizando un biosensor electroquímico de nanopartículas[3]
  • ensayo de la cloranfenicol acetiltransferasa (CAT)[4][5]
  • la síntesis de palmitoil-CoA, necesaria para la palmitoilación y activación de proteínas para la fusión regulada de membranas[6]
Biochem/physiol Actions
La coenzima A (CoA, CoASH, HSCoA) es una coenzima que facilita las reacciones enzimáticas de transferencia de grupos acilo e interviene en la síntesis y oxidación de los ácidos grasos. La CoA participa en los mecanismos de una amplia variedad de enzimas. En presencia de CoASH, los ácidos carboxílicos orgánicos forman tioésteres acil-CoA, lo que facilita el reconocimiento enzimático. La acil-CoA formada a partir de ácidos carboxílicos xenobióticos puede acrecentar la toxicidad del compuesto, lo que puede provocar disfunción del metabolismo celular.[7] Participa en la oxidación del piruvato en el ciclo de Krebs. La CoA es necesaria para los eventos metabólicos.[8] El desarrollo de antimicrobianos se está dirigiendo a la vía bacteriana de la CoA.[8] Interviene en la transferencia de grupos acilo y la activación del carbonilos. La concentración de CoA y su tioéster son cruciales para la homeostasis celular. El CoA también interviene en la regulación de la agregación plaquetaria y la vasoconstricción.[1] Actúa como cofactor esencial en las reacciones enzimáticas de transferencia de acetilos.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Christoph Matti et al.
Journal of leukocyte biology, 107(6), 1137-1154 (2020-06-14)
The chemokine CCL20 is broadly produced by endothelial cells in the liver, the lung, in lymph nodes and mucosal lymphoid tissues, and recruits CCR6 expressing leukocytes, particularly dendritic cells, mature B cells, and subpopulations of T cells. How CCL20 is
D C Rule et al.
Journal of animal science, 67(2), 364-373 (1989-02-01)
To compare genetic differences in glycerolipid biosynthesis, rates were determined in s.c. adipose tissue of lean and obese pigs at 28, 60 and 110 d of age. To compare depot-specific differences, glycerolipid biosynthetic rates were determined in outer s.c., middle
Biosynthesis of pantothenic acid and coenzyme A
LEONARDI R and JACKOWSKI S
Ecosal plus, 2(2) (2007)
Signalling functions of coenzyme A and its derivatives in mammalian cells
Davaapil H, et al.
Biochemical Society Transactions, 42(4), 1056-1062 (2014)
Po-Yuan Lin et al.
Biosensors, 2(4), 377-387 (2012-01-01)
Although still commonly used in clinical practice to screen and diagnose prostate cancer, there are numerous weaknesses of prostate-specific antigen (PSA) testing, including lack of specificity and the inability to distinguish between aggressive and indolent cancers. A promising prostate cancer