Documentos clave
R817-100
Sigma-Aldrich
Rat Neuron Culture Medium
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
6 mo.
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
For the culture and maintenance of rat neurons.
Calidad
Each lot was tested for sterility, ability to plate rat neurons.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)