Saltar a
SML2233
XMU-MP-1 hydrochloride
≥98% (HPLC), inhibitor of the IRE1α pathway, powder
Sinónimos:
4-((5,10-Dimethyl-6-oxo-6,10-dihydro-5H-pyrimido[5,4-b]thieno[3,2-e][1,4]diazepin-2-yl)amino)benzenesulfonamide hydrochloride, 4-[(6,10-Dihydro-5,10-dimethyl-6-oxo-5H-pyrimido[5,4-b]thieno[3,2-e][1,4]diazepin-2-yl)amino]benzenesulfonamide hydrochoride
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 269,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.070,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H16N6O3S2 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
416.48 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
US$ 269,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
XMU-MP-1 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C1=CN=C(NC2=CC=C(S(N)(=O)=O)C=C2)N=C1N(C)C3=C4SC=C3)C4=O
InChI
1S/C17H16N6O3S2/c1-22-12-7-8-27-14(12)16(24)23(2)13-9-19-17(21-15(13)22)20-10-3-5-11(6-4-10)28(18,25)26/h3-9H,1-2H3,(H2,18,25,26)(H,19,20,21)
InChI key
YRDHKIFCGOZTGD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent, reversible, ATP-competitive pan-MST kinase inhibitor with in vivo liver and intestinal tissue repair/regeneration efficacy.
XMU-MP-1 inhibits MST kinase activity (IC50 = 9.8 nM/MST1, 18.2 nM/MST2, 44.8 nM/MST3, 27.3 nM/MST4) in a reversible and ATP-competitive manner (MST1 IC50/[ATP] = 164 nM/10 μM and 4036 nM/300 μM; MST2 IC50/[ATP] = 34 nM/10 μM and 1498 nM/300 μM), exhibiting significant affinity and/or inhibitory potency toward only 17 other kinases among a panel of 468 (401 unique kinases). XMU-MP-1 selectively inhibits H2O2-stimulated MST autophosphorylation and phosphorylation of endogenous MST1/2 substrates (MOB1, LATS, YAP), but not JNK, in human and murine cells (Effective conc. 1 μM), effectively upregulating YAP nuclear localization and protecting HepG2 cells (3 μM) against MST2 overexpression-induced cell death. XMU-MP-1 exhibits in vivo efficacy toward liver and intestinal repair and regeneration in various murine models (1-3 mg/kg/day i.p.) and oral availability in rats (t1/2 = 5.18 h, Tmax = 3 h, AUC = 993 ng•h/mL, F = 39.48%; 10 mg/mL p.o.).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1753SML1382SML1446
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)