Documentos clave
R6901
Sigma-Aldrich
PCR 96 Well rack
assorted colors
Sinónimos:
microtube rack
Seleccione un Tamaño
5 EA
US$ 146,00
US$ 146,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
US$ 146,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.15
US$ 146,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Materiales
polypropylene
Características
autoclavable
Holds 96 x 0.2 mL tubes
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS23461A
técnicas
PCR: suitable
tamaño
127x99x30 mm
color
assorted colors
Descripción general
Sturdy rack for working with 0.2 mL tubes. Accommodates the standard 8 or 12 tube strips. Perfect for pre- or post-PCR sampling applications. The tube wells are easily identified with imprinted numbers and letters. The rack features a removable hinged lid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3