Documentos clave
HS2344A
Reversible PCR Tube Rack
to hold, 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes, assorted colors polypropylene
Seleccione un Tamaño
5 EACH
US$ 102,00
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EACH
US$ 102,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
assorted colors polypropylene
Características
to hold 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS2344A
L × An × Al
206 mm × 131 mm × 54 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
The PCR Racks are reversible and allow you to use 0.2,0.5, and 1.5/2.0mL tubes. The removable hinged lid fits both sides of rack.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)