R3380
Ribonucleoside vanadyl complexes
200 mM
Sinónimos:
vanadyl ribonucleoside complexes
Seleccione un Tamaño
US$ 174,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 174,00
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?