R306-05N
Rat Cardiac Fibroblasts: RCF, neonatal
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat heart (Sprague Dawley, neonatal)
Nivel de calidad
envase
pkg of 500,000 cells
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 42
morfología
fibroblast
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cardiovascular diseases
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Cardiac fibroblasts are the most prevalent cell type in the heart, making up 60-70 % of all cells. They are known to play key roles in the development of cardiac disease and hypertrophy. Rat Cardiac Fibroblasts from Cell Applications, Inc. provide an excellent model system to study many aspects of heart function and pathophysiology, including the regulation of cell growth, survival, inflammation, hormone secretion and metabolism.
Origen línea celular
Aplicación
Componentes
Nota de preparación
- 2nd passage, >500,000 cells in Rat Fibroblast Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
- Can be cultured at least 8 population doublings
Rutina de subcultivo
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)