R116-500
Rat Fibroblast Growth Medium (500 ml)
Sinónimos:
Fibroblast Growth Medium
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
6 mo.
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Calidad
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.