116-500
Fibroblast Growth Medium (500 ml)
Sinónimos:
Primary Cell Culture Media
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
application
Quality
Preparation Note
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.