R108
Ro 41-0960
solid
Sinónimos:
2′-Fluoro-3,4-dihydroxy-5-nitrobenzophenone
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
yellow
solubilidad
H2O: slightly soluble <0.7 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.0 mg/mL
ethanol: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)C(=O)c2ccccc2F
InChI
1S/C13H8FNO5/c14-9-4-2-1-3-8(9)12(17)7-5-10(15(19)20)13(18)11(16)6-7/h1-6,16,18H
Clave InChI
RQPAUNZYTYHKHA-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... COMT(1312)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?