Saltar a
A7772
S-(5′-Adenosyl)-L-cysteine
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinónimos:
S-(5′-deoxyadenosin-5′-yl)-L-cysteine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18N6O5S
Número CAS:
Peso molecular:
370.38
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
S-(5′-Adenosyl)-L-cysteine,
assay
>98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CSCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N6O5S/c14-5(13(22)23)1-25-2-6-8(20)9(21)12(24-6)19-4-18-7-10(15)16-3-17-11(7)19/h3-6,8-9,12,20-21H,1-2,14H2,(H,22,23)(H2,15,16,17)
InChI key
RVFHZLGRQFCOKV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
S-adenosyl-L-cysteine, an analogue of S-adenosyl-L-homocysteine (L-AdoHcy), is used in the cyrstallizaton of methytransferases such as XMT and DXMT N-methyltransferases.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S1650A8054H6886
description
-
description
powder
description
NMDA receptor antagonist
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
>98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)