Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 144,00 US$ 122,40 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 580,00 US$ 493,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H15ClO7
Número CAS:
Peso molecular:
378.76
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 122,40
Precio de catálogoUS$ 144,00Ahorre 15 %PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Chlorflavonin, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(OC)=C(C2=C1C(C(OC)=C(C3=C(O)C(Cl)=CC=C3)O2)=O)OC
InChI
1S/C18H15ClO7/c1-23-11-7-10(20)12-14(22)18(25-3)15(26-17(12)16(11)24-2)8-5-4-6-9(19)13(8)21/h4-7,20-21H,1-3H3
InChI key
JLSQXYITDXJTKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antifungal against certain species of mold fungi and a superior antibiotic than streptomycin against M. tuberculosis by targeting AHAS catalytic subunit IlvB1.
Originally isolated from Aspergillus candidus Link, Chlorflavonin is a non-cytotoxic (up to 100 μM; MRC-5 and THP-1) antibiotic with antifungal activity against certain species of mold fungi (MIC = 0.08 μg/mL against A. amstelodami, A. fumigalus, A. ochraceous; Paecilomyces variotii MIC = 2.5 μg/mL, Botrytis cinerea MIC = 5 μg/mL). Chlorflavonin also exhibits antibiotic activity against M. tuberculosis (MIC90 = 1.56 μM) by targeting acetohydroxyacid synthase (AHAS) catalytic subunit ilvB1. Chlorflavonin is superior to streptomycin against M. tuberculosis inside infected macrophages, synergizes with isoniazid and delamanid, leading to a complete sterilization in liquid cultures.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >15 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color faintly yellow to dark yellow | color faint green to dark gray | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?