Merck
PZ0342
Sigma-Aldrich
PF-6274484
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-2-propenamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 115,00
25 MG
US$ 465,00
US$ 115,00
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 115,00
25 MG
US$ 465,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14ClFN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
372.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 115,00
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(NC(C=C)=O)C=C32
InChI
1S/C19H16ClFN4O/c1-4-11(2)24-17-8-13-16(9-18(17)26-3)22-10-23-19(13)25-12-5-6-15(21)14(20)7-12/h4-10,24H,1-2H2,3H3,(H,22,23,25)
Clave InChI
DTMQCGFVWWBONL-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-6274484 is an irreversible EGFR kinase inhibitor that covalently reacts with active-site cysteine residues in the ATP binding pocket. PF-6274484 inhibits autophosphorylation of both wild type and mutant EGFR in tumor cells with IC50 values of 5.8 nM and 6.6 nM, respectively.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)