PZ0152
UK-356618
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2R)-N1-[(1S)-2,2-Dimethyl-1-({[(1R)-1-phenylethyl]amino}carbonyl)propyl]-2-{3-[(3-methyl-4-phenyl)-phenyl]propyl}-(N4-hydroxy)butanediamide, UK-356,618
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D >+25.0°, c = 0.5 in methanol
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥25 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCc1ccc(c(C)c1)-c2ccccc2)CC(=O)NO)C(C)(C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C34H43N3O4/c1-23-21-25(19-20-29(23)27-16-10-7-11-17-27)13-12-18-28(22-30(38)37-41)32(39)36-31(34(3,4)5)33(40)35-24(2)26-14-8-6-9-15-26/h6-11,14-17,19-21,24,28,31,41H,12-13,18,22H2,1-5H3,(H,35,40)(H,36,39)(H,37,38)/t24-,28-,31-/m1/s1
Clave InChI
JJHRUUKMPWUYIB-HVOSOHGQSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)