Merck
PZ0022
Sigma-Aldrich
BLI-489 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-[(5,6-Dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-2-yl)methylene]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt hydrate, WAY-185489
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H10N3NaO4S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
327.29 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
yellow
solubilidad
H2O: >20 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.[Na+].[O-]C(=O)C1=CS[C@H]2N1C(=O)\C2=C\c3cnc4COCCn34
InChI
1S/C13H11N3O4S.Na.H2O/c17-11-8(12-16(11)9(6-21-12)13(18)19)3-7-4-14-10-5-20-2-1-15(7)10;;/h3-4,6,12H,1-2,5H2,(H,18,19);;1H2/q;+1;/p-1/b8-3-;;/t12-;;/m1../s1
Clave InChI
UAZCFKAYAYJPDM-UVEQJXRBSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BLI-489 is a penem β-lactamase inhibitor, which has shown activity against class A, C, and D β-lactamases. BLI-489 is being tested in combination therapy for drug-resistant bacteria.
BLI-489 is a penem β-lactamase inhibitor.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.