Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Medio de montaje acuoso Fluoromount™, for use with fluorescent dye-stained tissues
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
clear
suitability
suitable for fluorescence, suitable for immunohistochemistry
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
General description
Fluoromount es un medio de montaje acuoso, similar al Gel Mountä, para utilizar con cubreobjetos para preservar los tejidos teñidos con tintes fluorescentes. Este producto es compatible con el marcaje FITC, ficoeritrina, ficocianina y aloficocianina. También puede utilizarse con otros marcadores fluorescentes como TexasRedÒ y rodamina. Después de su uso el medio puede quitarse fácilmente dejando en remojo los cubreobjetos en agua desionizada.
Application
Legal Information
Fluoromount is a trademark of Diagnostic BioSystems, Inc.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?