Documentos clave
PRS3493
Sigma-Aldrich
Anti-Raptor (ab3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Raptor
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Inmunógeno
a 15 amino acid peptide from the central region of human Raptor.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3493.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)