Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5701664
Sigma-Aldrich
Anti-Raptor antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 512,00
US$ 512,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
US$ 512,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RPTOR(57521)
Descripción general
This gene encodes a component of a signaling pathway that regulates cell growth in response to nutrient and insulin levels. The encoded protein forms a stoichiometric complex with the mTOR kinase, and also associates with eukaryotic initiation factor 4E-binding protein-1 and ribosomal protein S6 kinase. The protein positively regulates the downstream effector ribosomal protein S6 kinase, and negatively regulates the mTOR kinase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2009]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human Raptor
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)